Merck
651486
Sigma-Aldrich
Gallium arsenide
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
別名:
Gallium monoarsenide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥65,700
¥65,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥65,700
About This Item
化学式:
GaAs
CAS番号:
分子量:
144.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥65,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
(single crystal substrate)
抵抗性
≥1E7 Ω-cm
直径×厚み
2 in. × 0.5 mm
密度
5.31 g/mL at 25 °C (lit.)
半導体特性
<100>
SMILES記法
[Ga]#[As]
InChI
1S/As.Ga
InChI Key
JBRZTFJDHDCESZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物性
Mobility >=4500 cm2 · V-1 · S-1
Undoped (Si-type semiconductor), EPD < 5 × 104 cm-2, growth technique = LEC & HB
物理的形状
立方晶(a = 5.6533Å)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Respiratory system,hematopoietic system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
651486-BULK:
651486-VAR:
651486-1EA-PW:
651486-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazuue Fujita et al.
Optics express, 20(18), 20647-20658 (2012-10-06)
Device-performances of 3.7 THz indirect-pumping quantum-cascade lasers are demonstrated in an InGaAs/InAlAs material system grown by metal-organic vapor-phase epitaxy. The lasers show a low threshold-current-density of ~420 A/cm2 and a peak output power of ~8 mW at 7 K, no
M Baranowski et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 25(6), 065801-065801 (2013-01-12)
In this study we apply time resolved photoluminescence and contactless electroreflectance to study the carrier collection efficiency of a GaInNAsSb/GaAs quantum well (QW). We show that the enhancement of photoluminescence from GaInNAsSb quantum wells annealed at different temperatures originates not
I I Yakimenko et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 25(7), 072201-072201 (2013-01-19)
We analyze the occurrence of local magnetization and the effects of electron localization in different models of quantum point contacts (QPCs) using spin-relaxed density functional theory (DFT/LSDA) by means of numerical simulations. In the case of soft confinement potentials the
Anand Kumar Tatikonda et al.
Biosensors & bioelectronics, 45, 201-205 (2013-03-19)
Microelectronic-based sensors are ideal for real-time continuous monitoring of health states due to their low cost of production, small size, portability, and ease of integration into electronic systems. However, typically semiconductor-based devices cannot be operated in aqueous solutions, especially in
V V Solovyev et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 25(2), 025801-025801 (2012-11-28)
Temperature-dependent reflectivity and photoluminescence spectra are studied for undoped ultra-wide 150 and 250 nm GaAs quantum wells. It is shown that spectral features previously attributed to a size quantization of the exciton motion in the z-direction coincide well with energies
資料
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.