Merck
646385
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13BrN2O2
CAS番号:
分子量:
273.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
167-171 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C10H13BrN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-5-4-7(11)6-12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI Key
CKXAMCSVTNPSCZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
646385-5G:
646385-BULK:
646385-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)