スキップする
D6500
2′-デオキシアデノシン 5′-トリホスファート 二ナトリウム塩
≥97%
別名:
dATP-Na2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥20,900
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥34,000
100 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥92,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H14N5Na2O12P3
CAS番号:
分子量:
535.15
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
EC Number:
277-809-2
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
natural (inorganic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
¥20,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
natural (inorganic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)C3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7?;;/m0../s1
InChI key
JEKDCIBJADJZSK-LNUHRGGJSA-L
Application
2′-デオキシアデノシン5′-三リン酸(dATP)は、基質として、DNAポリメラーゼや逆転写酵素などさまざまなポリメラーゼにより使用されます。
2′-デオキシアデノシン5′-三リン酸二ナトリウム塩は以下に使用されています:
  • Smac-Xに結合したアポトーシスタンパク質阻害剤(Smac-XIAP)結合アッセイのため。
  • AM毒素プライマーを使用したポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の構成要素として。[1]
  • 転写終了因子Rhoとの親和性定数(Kd)を明らかにするため。
  • ポリADP-リボースポリメラーゼ1(PAPR-1)の活性を測定するため。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D4001D6000A26209
biological source
natural (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97%
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
99%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)