Merck
645109
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxybenzylidene)-4-fluoroaniline
97%
別名:
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12FNO
CAS番号:
分子量:
229.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
65-69 °C (lit.)
官能基
fluoro
imine
SMILES記法
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H12FNO/c1-17-14-8-2-11(3-9-14)10-16-13-6-4-12(15)5-7-13/h2-10H,1H3/b16-10+
InChI Key
ZICFPEHQRZAFBZ-MHWRWJLKSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
645109-VAR:
645109-5G:
645109-1G:
645109-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)