Merck
146757
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロベンズアルデヒド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥1,970
100 G
¥4,110
¥1,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥1,970
100 G
¥4,110
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
175.01
Beilstein:
471601
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥1,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
233 °C (lit.)
mp
64-69 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChI Key
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-アミノ-5-メルカプト-3-メチル/エチル-1,2,4-トリアゾールとの縮合時に、2,4-ジクロロベンズアルデヒドは二座Schiff塩基配位子を生成し、それらの金属錯体は潜在的な抗菌剤です[1]
アプリケーション
2,4-ジクロロベンズアルデヒドは、一連のインドールベースのペプトイドの固相合成に使用されました[2]
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
146757-500G:
146757-100G:
146757-VAR:
146757-5G:
146757-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kiran Singh et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2011, 901716-901716 (2012-01-05)
A series of cobalt, nickel, copper, and zinc complexes of bidentate Schiff bases derived from the condensation reaction of 4-amino-5-mercapto-3-methyl/ethyl-1,2,4-triazole with 2,4-dichlorobenzaldehyde were synthesized and tested as antimicrobial agents. The synthesized Schiff bases and their metal complexes were characterized with
Martina Quintanar-Audelo et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(24), 6133-6143 (2007-11-08)
The vanilloid receptor subunit 1, or transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1), integrates physical and chemical stimuli in the peripheral nervous system, playing a key role in inflammatory pain. Identification of potent TRPV1 antagonists is thus an important goal of
Adnan Ashraf et al.
European journal of medicinal chemistry, 159, 282-291 (2018-10-09)
Chalcones and 1,2-benzothiazines are two important classes of bioactive compounds, each scaffold endowed with diverse pharmacological activities. Combining both of these pharmacophores in a single molecule was aimed to yield multi-modal agents. Herein, we report a series of hybrid compounds