Merck
653667
Sigma-Aldrich
Pd(0) EnCat® 30NP
wet, nanoparticles, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
別名:
パラジウム(0), 尿素樹脂固定マイクロカプセル化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
形状
nanoparticles
wet
品質水準
含みます
0.35-0.43 mmol/g pallladium(0) (dry basis)
45% water
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
重量
Unit weight includes weight of water.
詳細
Pd(0) EnCat® 30NP may be used as a catalyst for the selective reduction of aromatic aldehydes, ketones and epoxides to form the corresponding alcohols via hydrogenation.
その他情報
アリ-ルケトンとベンジルエ-テルのカプセル化Pd 触媒による還元反応
マトリックス含有量30%
法的情報
Pdエンキャット法®
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
653667-100G:
653667-BULK:
653667-10G:
653667-1G:
653667-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Steven V Ley et al.
Organic letters, 5(24), 4665-4668 (2003-11-25)
[reaction: see text] Pd nanoparticles (approximately 2 nm in size) microencapsulated in polyurea is an efficient and recyclable catalyst for reductive ring-opening hydrogenolysis of epoxides, using either HCOOH/Et(3)N or H(2) as a hydrogen donor.
関連コンテンツ
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.