Merck
259780
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylstyrene
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
146.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
liquid
含みます
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
InChI Key
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
259780-BULK:
259780-VAR:
259780-1G:
259780-5G:
試験成績書(COA)