Merck
448273
Sigma-Aldrich
4-アクリロイルモルホリン
97%, contains 1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
1-(モルホリン-4-イル)プロペノン, 1-モルホリノプロプ-2-エン-1-オン, 4-(1-オキソ-2-プロペニル)モルホリン, 4-アクリロイルモルホリン, アクリロイルモルホリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO2
CAS番号:
分子量:
141.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
含みます
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-2-7(9)8-3-5-10-6-4-8/h2H,1,3-6H2
InChI Key
XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Acryloylmorpholine(ACMO)は、アクリル酸モノマーです。 ポリマー工業において架橋剤として広く使用されています。また、 3次元ポリマーネットワークを形成するのに使用されており、 材料の機械的強度、安定性、耐久性を向上させます。acryloylmorpholineのモルフォリン部分のため、 分子は親水性であり、 接着剤、生体適合性コーティング、ドラッグデリバリーシステム の分野における用途が容易になります。また、 ドラッグデリバリー用のハイドロゲル、3Dバイオプリンティングやディスプレイデバイスに使われる光硬化性材料を合成するための 反応性モノマーとしても使用されています。
アプリケーション
4-Acryloylmorpholineは、以下の目的のためのモノマーとして使用できます:
  • RAFT 重合化を介したマルチブロック共重合体の合成。 この機能的ブロック共重合体は、 医学、エネルギー、ナノテクノロジーの分野に応用されます。
  • 光重合および架橋によるオルガノゲルの電極フレームの作製 。これは、 優れた透明性、伸縮性、および界面接着性を備えた摩擦帯電ナノジェネレータの作製に使用できます。
  • 熱可塑性3D組織スキャフォールドのプリンティング。ACMOの水溶性と′著しく低い粘性が、表面酸素阻害と組み合わされて、高速open-airプリンティング中に液体流のシフトを促します。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
259.7 °F - closed cup
引火点(℃)
126.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
448273-VAR:
448273-250ML:
448273-BULK:
448273-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid open-air digital light 3D printing of thermoplastic polymer
Shihong Deng, et al.
Advanced Materials, 31, 1903970-1903970 (2019)
Ultrafast RAFT polymerization: multiblock copolymers within minutes
Guillaume Gody, et al.
Polymer Chemistry: Introduction to an Indispensable Science, 6, 1502-1511 (2015)
Organ gel electrode enables highly transparent and stretchable triboelectric nanogenerators of high power density for robust and reliable energy harvesting
Titao Jing, et al.
Nano Energy, 78, 105373-105373 (2020)
Kalyan Ramesh et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(17) (2020-08-28)
Owing to their unique topology and physical properties, micelles based on miktoarm amphiphilic star block copolymers play an important role in the biomedical field for drug delivery. Herein, we developed a series of AB2-type poly(D,L-lactide-co-glycolide)-b-poly(N-acryloyl morpholine) (PLGA-b-PNAM2) miktoarm star block
Hafiz Awais Nawaz et al.
Journal of materials chemistry. B, 9(9), 2295-2307 (2021-02-23)
Injectable gelatine-based hydrogels are valuable tools for drug and cell delivery due to their extracellular matrix-like properties that can be adjusted by the degree of cross-linking. We have established anhydride-containing oligomers for the cross-linking of gelatine via anhydride-amine-conjugation. So far