Merck
642606
Sigma-Aldrich
trans-3-フェニル-1-プロペン-1-イルボロン酸
≥95%
別名:
trans-3-フェニルプロペン-1-イル-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,800
5 G
¥49,400
¥17,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,800
5 G
¥49,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11BO2
CAS番号:
分子量:
161.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
官能基
phenyl
SMILES記法
[H]\C(Cc1ccccc1)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C9H11BO2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-6,8,11-12H,7H2/b8-4+
InChI Key
GMGWFDHLFMBIDS-XBXARRHUSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • アレノールのカルボニル化を伴うアリール化
  • (トリフルオロメチル)トリメチルシランとの酸化的クロスカップリング
  • 鈴木宮浦カップリング反応
  • アルキンとの3成分還元的カップリング
  • ビニル2-ピリジルスルホンへのエナンチオ選択的共役付加反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
642606-5G:
642606-BULK:
642606-VAR:
642606-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ioan-Adrian Stoian et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112098-112098 (2020-02-25)
A highly selective and sensitive molecularly imprinted polymer (MIP)-based electrochemical sensor was fabricated for the determination of azithromycin, a broad-spectrum macrolide antibiotic, from various biological samples (urine, tears, plasma). The reversible boronate ester bond-mediated, thin (~75 nm) MIP-based biomimetic recognition layer