53396
2,4-ジクロロベンゾトリフルオリド
TraceCERT®, certified reference material, 19F-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2,4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
100
300
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
qNMR: suitable
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
定量的NMR(不確かさと有効期限を含む)で認証された内容は証明書に載っています。
貴社の証明書はhttp://www.sigma-aldrich.com.からダウンロードしてください。
メルクの定量的NMR標準(qNMR標準)の全範囲を確認してください。
アプリケーション
- 環境修復と分析: Chen ら(2017)が実施した研究では、フェントンのようなプロセスでジルコニアコーティングされたマグネタイト磁性ナノ粒子を使用して 3,4-ジクロロベンゾトリフルオリドの分解を調査し、ハロゲン化芳香族化合物の環境修復技術における関連性を示唆しています(Chen et al., 2017)。
- 地下水汚染モニタリング: Lava et al.(2013)による研究では、地下水中の 2,4-ジクロロベンゾトリフルオリドを含むベンゾトリフルオリド誘導体の分析測定に焦点を当てています。この研究は、環境汚染のモニタリングと産業汚染物質の影響の評価における分析標準としての化合物′の重要性を強調しています(Lava et al., 2013)。
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
53396-BULK:
53396-1G:
53396-500MG:
53396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
関連コンテンツ
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin®は、電子的なリファレンスマテリアルを用いて、NMR結果の解釈を自動化し、構造確認や定量的NMR測定にかかる時間を短縮します。