Merck
778923
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-pentyne-1-amine
≥95% (GC)
別名:
4-Pentynylcarbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-5-amino-1-pentyne, tert-Butyl (4-pentynyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO2
CAS番号:
分子量:
183.25
Beilstein:
6918435
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95% (GC)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
InChI Key
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
778923-VAR:
778923-BULK:
778923-1G:
778923-250MG:
試験成績書(COA)