アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CNCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7)
InChI Key
IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
641065-5G:
641065-VAR:
641065-1G:
641065-BULK:
アクティブなフィルタ