Merck
P74354
Sigma-Aldrich
3-ピロリジノール
98%
別名:
3-ヒドロキシピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,900
5 G
¥52,000
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,900
5 G
¥52,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
102542
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
InChI Key
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P74354-BULK:
P74354-VAR:
P74354-5G:
P74354-1G:
P74354-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1