Merck
639125
Sigma-Aldrich
2-ビフェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥36,100
¥36,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥36,100
About This Item
化学式:
C6H5C6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
257.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,100
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in diethyl ether
密度
0.800 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
Br[Mg]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NCZXESZVEDNTHU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
639125-50ML:4548173216157
639125-VAR:
639125-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)