アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.639 (lit.)
bp
103-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
Brc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChI Key
USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255386-VAR:
255386-5G:4548173934426
255386-BULK:
255386-1G:4548173934419