Merck
638692
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxybenzoic acid
97%
別名:
3,5-Dimethyl-p-anisic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O3
CAS番号:
分子量:
180.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
191-195 °C (lit.)
SMILES記法
COc1c(C)cc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-6-4-8(10(11)12)5-7(2)9(6)13-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
WXVQURJGDUNJCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638692-1G:
638692-VAR:
638692-BULK:
638692-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael F Wempe et al.
Drug design, development and therapy, 6, 323-339 (2012-11-16)
Human uric acid transporter 1 (hURAT1; SLC22A12) is a very important urate anion exchanger. Elevated urate levels are known to play a pivotal role in cardiovascular diseases, chronic renal disease, diabetes, and hypertension. Therefore, the development of potent uric acid