Merck
656291
Sigma-Aldrich
4,5-Dibromo-2-furoic acid
97%
別名:
2,3-Dibromofuran-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,410
25 G
¥47,990
¥16,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,410
25 G
¥47,990
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2Br2O3
CAS番号:
分子量:
269.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
169-173 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Br)c(Br)o1
InChI
1S/C5H2Br2O3/c6-2-1-3(5(8)9)10-4(2)7/h1H,(H,8,9)
InChI Key
BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
フラン環系と環に付属させたアリルアミドとの分子内Diesl-Alder反応におけるフランハロゲン置換基効果の研究に使用します。付加環化の収率は、C-5位クロロ置換フランまたはC-5位無置換フランに対して、C-5位ブロモ体で向上します[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656291-5G:
656291-VAR:
656291-BULK:
656291-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Albert Padwa et al.
The Journal of organic chemistry, 71(15), 5432-5439 (2006-07-15)
Intramolecular Diels-Alder reactions involving a series of N-alkenyl-substituted furanyl amides were investigated. Stable functionalized oxanorbornenes were formed in high yield upon heating at 80-110 degrees C. The cycloaddition reactions include several bromo-substituted furanyl amides, and these systems were found to