Merck
638331
Sigma-Aldrich
4-シアノベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
201.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
107-111 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChI Key
DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
638331-VAR:
638331-BULK:
638331-1G:4548173216416
638331-5G:4548173216409
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)