Merck
133698
Sigma-Aldrich
4-クロロベンゼンスルホニルクロリド
97%
別名:
p-Chlorobenzenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,340
100 G
¥20,300
500 G
¥33,500
¥5,340
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,340
100 G
¥20,300
500 G
¥33,500
About This Item
化学式:
ClC6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
211.07
Beilstein:
511583
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39092438
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,340
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI Key
ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,4-ピリジン生成[1]の前駆体の合成には、4-クロロベンゼンスルホニルクロリドが使用されました。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
133698-500G:
133698-VAR:
133698-5G:
133698-100G:
133698-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of functionalized 3, 4-pyridynes via 2-magnesiated diaryl sulfonates.
Lin W, et al.
Tetrahedron, 63(13), 2787-2797 (2007)
Tsurng-Juhn Huang et al.
European journal of medicinal chemistry, 90, 428-435 (2014-12-03)
Hepatitis B virus (HBV) is a causative reagent that frequently causes progressive liver diseases, leading to the development of acute, chronic hepatitis, cirrhosis, and eventually hepatocellular carcinoma (HCC). Despite several antiviral drugs including interferon-α and nucleotide derivatives are approved for