Merck
637807
Sigma-Aldrich
Isovanillin-2,5,6-d3
98 atom % D
別名:
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde-2,5,6-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D3H5O3
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
mp
113-115 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
InChI Key
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637807-BULK:
637807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)