Merck
676322
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
95%
別名:
(2S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,500
¥24,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO5
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
mp
121-125 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI Key
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676322-BULK:
676322-1G:
676322-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)