Merck
793280
Sigma-Aldrich
Octadecanoyl-L-carnitine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH[OCO(CH2)16CH3]CH2N(CH3)2(CD3)Cl
CAS番号:
分子量:
467.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+3
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](CC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O.Cl
InChI
1S/C26H51NO3.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(28)21-24(22-26(29)30)23-27(2,3)4;/h24H,5-23H2,1-4H3;1H/t24-;/m1./s1/i2D3;
InChI Key
FHYDBUBEZJDPMT-CVTUNGPQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793280-VAR:
793280-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)