Merck
154210
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-マンデル酸
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
(R)-α-ヒドロキシフェニル酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,580
25 G
¥9,700
¥2,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,580
25 G
¥9,700
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
2691094
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
光学活性
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI Key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-(-)-マンデル酸はキラル分割剤であり、[1]ペニシリンおよびセファロスポリンなどの医薬品を合成するビルディングブロックとしても使用されます。[2]ニトリラーゼ酵素により高い収率およびエナンチオ選択性で(R,S)-マンデロニトリルから合成できます[3] [1] [2]
(R)-(−)-マンデル酸は、抗生物質、抗腫瘍剤、抗肥満薬を合成する出発物質として使用されるカルボン酸です。 [4]
アプリケーション
(R)-(-)-マンデル酸は、自発的振動キラル変換[5]および自発的縮合を受けてポリマンデル酸を形成し得るかを評価する研究で使用されています。[6]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
154210-5G:
154210-BULK:
154210-10KG:
154210-5KG:
154210-25G:
154210-500G:
154210-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production of R-(-)-mandelic acid from mandelonitrile by Alcaligenes faecalis ATCC 8750.
Yamamoto K, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 57(10), 3028-3032 (1991)
On the spontaneous condensation of selected hydroxy acids.
Sajewicz M, et al.
Acta Chromatographica , 21(2), 259-271 (2009)
Green synthesis aspects of (R)-(-)-mandelic acid; a potent pharmaceutically active agent and its future prospects
Rahul Vikram S et al.
Critical Reviews in Biotechnology, 43, 1226-1235 (2023)
TLC in a search for structural limitations of spontaneous oscillatory in-vitro chiral conversion. a-hydroxybutyric and mandelic acids.
Sajewicz M, et al.
J. Planar Chromatogr., 22(4), 241-248 (2009)
Enzyme-catalysed optical resolution of mandelic acid via RS (?)-methyl mandelate in non-aqueous media.
Yadav GD and Sivakumar P.
Biochemical Engineering Journal, 19(2), 101-107 (2004)