Merck
637149
Sigma-Aldrich
酸化鉄ニッケル
nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis
別名:
二鉄ニッケルテトラオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,400
100 G
¥53,400
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,400
100 G
¥53,400
About This Item
化学式:
Fe2NiO4
CAS番号:
分子量:
234.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% trace metals basis
フォーム
nanopowder
粒径
<50 nm (APS)
密度
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.89 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
InChI Key
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Iron nickel oxide (Fe2O3/NiO) nanopowder is a class of nanomaterial with properties such as superior magnetic, electrical and selective absorption. It can be used as an additive in the formation of membranes for water treatment. [1]
アプリケーション
Fe2O3/NiO can be used for applications such as:
  • fabrication of magnetic nanofiber for data storage and transfer[2]
  • electrocatalysts for the splitting of alkaline water[3]
  • formation of composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis[4]
物理的形状
球状に近い結晶形態
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637149-BULK:
637149-100G:4548173297316
637149-VAR:
637149-25G:4548173297323
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrospinning synthesis of bimetallic nickel-iron oxide/carbon composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis
Chen H, et al.
ChemCatChem, 8(5), 992-1000 (2016)
Iron-doped nickel oxide nanocrystals as highly efficient electrocatalysts for alkaline water splitting
Fominykh K, et al.
ACS Nano, 9(5), 5180-5188 (2015)
Xing Guo et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(18) (2020-09-20)
For the first time, a novel NiFe2O4/paper-based magnetoelastic (ME) biosensor was developed for rapid, sensitive, and portable detection of human serum albumin (HSA). Due to the uniquely magnetoelastic effect of NiFe2O4 nanoparticles and the excellent mechanical properties of the paper
Magnetic nanofiber mats for data storage and transfer
Dopke C, et al.
Nanomaterials, 9(1), 92-92 (2019)
Preparation and characterization of ion-selective polyvinyl chloride based heterogeneous cation exchange membrane modified by magnetic iron-nickel oxide nanoparticles
Hosseini SM, et al.
Desalination, 284, 191-199 (2012)
資料
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Yadong Yin教授は、マグネタイトナノ結晶のさまざまな合成法とさまざまな分野でのその応用について説明しています。
すべて表示