Merck
632600
Sigma-Aldrich
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9ClN2
CAS番号:
分子量:
228.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
234-238 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9ClN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
OILIYWFQRJOPAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632600-25G:
632600-BULK:
632600-VAR:
632600-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)