Merck
642738
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole
95%
別名:
2-(1H-Benzimidazole-2-yl)phenol, 2-(1H-Benzimidazole-Z-yl)phenol, 2-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,300
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2O
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
239-243 °C
SMILES記法
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-12-8-4-1-5-9(12)13-14-10-6-2-3-7-11(10)15-13/h1-8,16H,(H,14,15)
InChI Key
XWXMGTIHBYFTIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642738-25G:
642738-5G:
642738-VAR:
642738-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)