Merck
710954
Sigma-Aldrich
1,4-ジブロモブタン-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
1,4-ジブロモブタン-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(13CH2)4Br
CAS番号:
分子量:
219.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.841 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
Br[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
ULTHEAFYOOPTTB-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
710954-VAR:
710954-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)