Merck
632066
Sigma-Aldrich
3-シクロヘキシル-1-プロピン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14
CAS番号:
分子量:
122.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4590 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C#CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,9H,3-8H2
InChI Key
UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
632066-BULK:
632066-VAR:
632066-1G:
632066-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)