Merck
244392
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチル-1-ブチン
98%
別名:
tert-ブチルアセチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC≡CH
CAS番号:
分子量:
82.14
Beilstein:
1697100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.88 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
37-38 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.667 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)C#C
InChI
1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
InChI Key
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,3-ジメチル-1-ブチンは、ヒドロホウ素化-deuteronolysis-ヒドロホウ素化過程による B-(3,3-ジメチル-1,2-dideuterio-1-ブチル)-9-BBNのエリトロ及びトレオ異性体の合成において使用されました
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-21.1 °F
引火点(℃)
-29.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
244392-5G:
244392-10G:
244392-VAR:
244392-1G:
244392-BULK:
244392-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karl Matos et al.
The Journal of organic chemistry, 63(3), 461-470 (2001-10-24)
Both erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN (6) were prepared from 3,3-dimethyl-1-butyne (4) through a hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence employing first 9-BBN-H and then 9-BBN-D, or in reverse order, respectively. Employing the Whitesides protocol, the stereochemistry of B --> Pd alkyl group
E Fontana et al.
Current drug metabolism, 6(5), 413-454 (2005-10-27)
The inhibition of human cytochrome P450s (CYPs) is one of the most common mechanisms which can lead to drug-drug interactions. The inhibition of CYPs can be reversible (competitive or non-competitive) or irreversible. Irreversible inhibition usually derives from activation of a