Merck
E19154
Sigma-Aldrich
エチルシクロヘキサン
≥99%
別名:
ECH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11C2H5
CAS番号:
分子量:
112.21
Beilstein:
1900337
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99%
蒸気圧
25 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
504 °F
expl. lim.
6.6 %
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
密度
0.788 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethylcyclohexane can be used as:
  • A model for alkyl-substituted cycloalkanes to study their rate coefficients of reaction with OH radicals and Cl atoms.
  • A model for light hydrocarbons to investigate their catalytic cracking performance.
  • An organic monomer precursor to synthesize organic-inorganic hybrid polymer thin films by plasma enhanced chemical vapor deposition.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E19154-BULK:
E19154-VAR:
E19154-100G:
E19154-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigation of deep catalytic cracking of various model compounds of different classes of light hydrocarbons on a mesoporous catalyst based on ZSM-5 zeolite.
Liu GL, et al.
Petroleum Chemistry, 57(3), 209-214 (2017)
Catalytic cracking of alkylcyclohexanes: Modeling the reaction pathways and mechanisms.
Watson BA, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 29(7), 545-560 (1997)
The characteristics of organic-inorganic hybrid low-k thin films by PECVD.
Cho SJ, et al.
Surface and Coatings Technology, 202(22-23), 5654-5658 (2008)
A Fuangswasdi et al.
Water research, 41(6), 1343-1349 (2007-02-03)
Mixtures of anionic and cationic surfactants exhibit synergistic behavior as evidenced by low critical micelle concentrations (CMC) of the mixed system, increased surface activity, and improved detergency performance. The adsorption of a single-head anionic surfactant, sodium dodecyl sulfate (SDS), in
A comparison of in vivo and in vitro (tissue explant) techniques: metabolic profile of ethylcyclohexane in rat and dog.
B H Chin et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 26(4), 461-465 (1981-04-01)