Merck
631299
Sigma-Aldrich
3′,5′-ジニトロアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,400
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O5
CAS番号:
分子量:
210.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
81-85 °C (lit.)
官能基
ketone
nitro
SMILES記法
CC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O5/c1-5(11)6-2-7(9(12)13)4-8(3-6)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI Key
WGJQPJOLPLYFJH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631299-1G:
631299-5G:
631299-VAR:
631299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)