Merck
N9209
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetophenone
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥3,700
25 G
¥8,800
¥3,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥3,700
25 G
¥8,800
About This Item
化学式:
O2NC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
165.15
Beilstein:
1102322
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.55 (lit.)
bp
159 °C/16 mmHg (lit.)
mp
23-27 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
N9209-25G:
N9209-VAR:
N9209-10G:
N9209-BULK:
N9209-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)