Merck
646393
Sigma-Aldrich
2'-ヒドロキシ-5'-ニトロアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,400
10 G
¥28,000
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,400
10 G
¥28,000
About This Item
化学式:
O2NC6H3(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
100-104 °C (lit.)
官能基
ketone
nitro
SMILES記法
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI Key
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
646393-VAR:
646393-BULK:
646393-1G:
646393-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)