Merck
631019
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)formamide
97%
別名:
4′-Bromoformanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO
CAS番号:
分子量:
200.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
117-121 °C (lit.)
官能基
amide
bromo
SMILES記法
[H]C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
InChI Key
PYHXNHQAVPSOKT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631019-VAR:
631019-5G:
631019-1G:
631019-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)