Merck
472654
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-アミノアセトアルデヒド
95%
別名:
tert-ブチル N-(2-オキソエチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOCH2NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
159.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC=O
InChI
1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,10)
InChI Key
ACNRTYKOPZDRCO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CTSK(1513)
関連するカテゴリー
詳細
N-Boc-2-アミノアセトアルデヒドは、有機構築ブロックです。Horner-Wadsworth-Emmons(HWE)試薬と反応し、γ-アミノ酪酸(GABA)由来のα-ケトアミド/エステル単位を生成します。
アプリケーション
N-Boc-2-アミノアセトアルデヒドは以下に使用されます:
  • (+)-ネガマイシンの全合成における開始試薬。
  • E)-エチル4-((tert-ブトキシカルボニル)アミノ)ブテ-2-ノエートの合成。
  • 2,2'-ビピリジンの合成。
このアミノアルデヒドのα-メチレン化は、最近報告されたホルムアルデヒドに関するプロトコールの使用や、ピロリジンプロピオン酸またはジペプチドであるL-Pro-β-Alaによる触媒の使用により、迅速かつ効率的に進行します。
また、1,3-二極性環化付加に関するピロリジンの三成分合成にも使用されます。
保護されたピロロプロリンの合成のための構築ブロックです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
472654-BULK:
472654-25G:
472654-VAR:
472654-5G:
472654-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anniina Erkkilä et al.
The Journal of organic chemistry, 71(6), 2538-2541 (2006-03-11)
A rapid and extremely convenient method for alpha-methylenation of aldehydes with aqueous formaldehyde is described. Two optimal catalytic systems are presented that allow short reaction times and afford the functionalized products in good to excellent yields (up to 99%) and
Anna Turetsky et al.
Scientific reports, 4, 4782-4782 (2014-04-25)
A number of Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitors are currently in development, yet it has been difficult to visualize BTK expression and pharmacological inhibition in vivo in real time. We synthesized a fluorescent, irreversible BTK binder based on the drug
Diethyl [3-Cyano-2-Oxo-3-(Triphenylphosphoranylidene) propyl] phosphonate: A Useful Horner-Wadsworth-Emmons Reagent for alpha-Keto (Cyanomethylene)-triphenylphosphoranes from Carbonyl Compounds.
Lee K.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(10), 1641-1641 (2007)
Yoshio Hayashi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (20)(20), 2379-2381 (2008-05-14)
Herein, we describe an efficient strategy for the total synthesis of (+)-negamycin using commercially available achiral N-Boc-2-aminoacetaldehyde as starting material with 42% overall yield for a limited number of steps.
The Journal of Organic Chemistry, 70, 10869-10869 (2005)