アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
135-139 °C/95 mmHg (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(CN)OC
InChI
1S/C4H11NO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
QKWWDTYDYOFRJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アミノアセトアルデヒドジメチルアセタールがスルホンと反応した後、目的のピペラジン誘導体を添加することにより加水分解と還元的アミノ化が起こり、2-フラニル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a][1,3,5]トリアジンのピペラジン誘導体が生成します.
アミノアセトアルデヒドジメチルアセタールは、さまざまなアシル化およびスルホニル化オキシエナミドを合成するための構成要素として使用されます。
アミノアセトアルデヒドジメチルアセタールは、さまざまなアシル化およびスルホニル化オキシエナミドを合成するための構成要素として使用されます。
アプリケーション
アルデヒドデヒドロゲナーゼの蛍光基質を開発する研究に、アミノアセトアルデヒドジメチルアセタールが使用されました。また、これはカルボキシル、エステル、ポリ(エチレングリコール)など様々な官能基を有するキトサン-デンドリマーハイブリッドの調製に使用されました。また、これはL-アスコルビン酸からの二環プロリン類似体の効率的な3-ステップ合成およびMgClO4を触媒とするα-アミノホスホネートへの3構成要素の反応に使用されました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
121967-BULK:
121967-25ML:
121967-VAR:
121967-10KG:
121967-100ML:
121967-500ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biomacromolecules, 4(5), 1244-1249 (2003-09-10)
Chitosan-dendrimer hybrids having various functional groups such as carboxyl, ester, and poly(ethylene glycol) groups were prepared successfully using dendrimer acetal by reductive N-alkylation. The synthetic procedure could be accomplished by one-step reaction without organic solvent. The degree of substitution of
Improved synthesis of imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carboxylic acid, and ethyl imidazole-2-carboxylate
The Journal of Organic Chemistry, 60, 1090-1092 (1995)
Stereoselective Synthesis of 2-Oxyenamides
European Journal of Organic Chemistry (2022)
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(19), 4835-4838 (2004-09-03)
Piperazine derivatives of 2-furanyl[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,3,5]triazine have recently been shown to be potent and selective adenosine A(2a) receptor antagonists. We now demonstrate that potent and selective A(2a) receptor antagonists could still be obtained when the arylpiperazines are separated from the triazolotriazine core
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(16), 9118-9123 (1999-08-04)
Because hematopoietic stem cells are rich in aldehyde dehydrogenase (ALDH) activity, we developed a fluorescent substrate for ALDH, termed BODIPY aminoacetaldehyde (BAAA), and tested its potential for isolating primitive human hematopoietic cells. A population of cells with low orthogonal light