Merck
61844
Sigma-Aldrich
D-α-Cyclohexylglycine
≥98.0% (HPLC)
別名:
(R)-α-Aminocyclohexylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥31,200
¥31,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥31,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO2
CAS番号:
分子量:
157.21
Beilstein:
3196806
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI Key
WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61844-BULK-F:
61844-1G-F:
61844-VAR-F:
61844-25G-F:
61844-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)