Merck
307696
Sigma-Aldrich
コバルト(II)フタロシアニン
β-form, Dye content 97 %
別名:
PcCo, フタロシアニン コバルト(II)塩, 第一コバルトフタロシアニナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16CoN8
CAS番号:
分子量:
571.46
Beilstein:
4121847
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
組成
Dye content, 97%
SMILES記法
[Co]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Co/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI Key
MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コバルト(II)フタロシアニン(CoPC)はメタロフタルシアニンです。
アプリケーション
CoPCの自己組織化分子をエピタキシャルグラフェン上に堆積させました。CoPCはカーボンブラックベースの電極触媒の開発に使用することができます。CoPC変性カーボンペーストは電気触媒の電流測定の指標として使用することができます。CoPC浸透ZnOは水性懸濁液中のシアン化物の光分解を測定する感作物質として使用することができます。アルデヒドおよびケトンのCoPCが促進するエアロビクスの有酸素再生が研究されています。CoPCは、2,4,6-トリクロロフェノールの酸化分解に用いられる超分枝ポリ(アリールエーテルケトン)の末端キャッピング剤としても使用することができます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307696-50G:4548173936550
307696-VAR:
307696-10G:4548173936536
307696-1G:4548173936543
307696-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tatsuhiko Honda et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4196-4206 (2012-02-04)
Proton-coupled electron-transfer reduction of dioxygen (O(2)) to afford hydrogen peroxide (H(2)O(2)) was investigated by using ferrocene derivatives as reductants and saddle-distorted (α-octaphenylphthalocyaninato)cobalt(II) (Co(II)(Ph(8)Pc)) as a catalyst under acidic conditions. The selective two-electron reduction of O(2) by dimethylferrocene (Me(2)Fc) and decamethylferrocene
The use of copper and cobalt phthalocyanines as electrocatalysts for the oxygen reduction reaction in acid medium.
Reis RM, et al.
Electrochimica Acta, 139, 1-6 (2014)
Cobalt(II) phthalocyanine catalyzed aerobic regeneration of carbonyl compounds from the corresponding oximes in 1-butyl-3-methylimidazolium bromide
Shaabani A, et al.
Applied Catalysis A: General, 371(1-2), 148-152 (2009)
R M Pemberton et al.
Biosensors & bioelectronics, 42, 668-677 (2012-12-26)
A water-based carbon screen-printing ink formulation, containing the redox mediator cobalt phthalocyanine (CoPC) and the enzyme glucose oxidase (GOx), was investigated for its suitability to fabricate glucose microbiosensors in a 96-well microplate format: (1) the biosensor ink was dip-coated onto
Chicharro M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 331-335, 277-283 (2002)