Merck
616087
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-d8
98 atom % D
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8, L-Valine-d8, N-Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CDCD(NH-Fmoc)COOH
分子量:
347.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品616087は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12D,18D
InChI Key
UGNIYGNGCNXHTR-CHKHYCMRSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
616087-BULK:
616087-VAR:
616087-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)