Merck
614947
Sigma-Aldrich
Propanol-OD
99 atom % D
別名:
1-Propan(ol-d), Propyl alcohol-OD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OD
CAS番号:
分子量:
61.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-QYKNYGDISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614947-VAR:
614947-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)