Merck
739715
Sigma-Aldrich
グリコケノデオキシコール酸-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
3α,7α-ジヒドロキシ-5β-2,2,4,4-d4 コール酸 N-(カルボキシメチル)アミド, N-(3α,7α-ジヒドロキシ-24-オキソコラン-24-イル)グリシン-2,2,4,4-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26D4H39NO5
CAS番号:
分子量:
453.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C25H41NO6/c1-24-9-7-15(27)11-14(24)12-20(29)23-17-4-3-16(25(17,2)10-8-18(23)24)19(28)5-6-21(30)26-13-22(31)32/h14-20,23,27-29H,3-13H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/t14-,15+,16+,17-,18-,19+,20+,23-,24-,25+/m0/s1/i7D2,11D2
InChI Key
XILGPPBPXPUXQG-LXAYGWTLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
739715-BULK:
739715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Le Zhan et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 310(2), G93-G102 (2015-11-14)
Long-term parenteral nutrition (PN) administration can lead to PN-associated liver diseases (PNALD). Although multiple risk factors have been identified for PNALD, to date, the roles of bile acids (BAs) and the pathways involved in BA homeostasis in the development and
Diana M Shih et al.
Journal of lipid research, 56(1), 22-37 (2014-11-08)
We performed silencing and overexpression studies of flavin containing monooxygenase (FMO) 3 in hyperlipidemic mouse models to examine its effects on trimethylamine N-oxide (TMAO) levels and atherosclerosis. Knockdown of hepatic FMO3 in LDL receptor knockout mice using an antisense oligonucleotide