Merck
642886
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-13C5,15N, L-Valine-13C5,15N, N-Fmoc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥521,000
¥521,000
出荷予定日2025年5月22日
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥521,000
About This Item
化学式:
(13CH3)213CH13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
345.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥521,000
出荷予定日2025年5月22日
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,2+1,12+1,18+1,19+1,21+1
InChI Key
UGNIYGNGCNXHTR-WXVVZUHKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
642886-VAR:
642886-1G:
642886-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development