Merck
616052
Sigma-Aldrich
S-Allyl-d5-L-cysteine
98 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=CDCD2SCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])SC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D2,2D,3D2
InChI Key
ZFAHNWWNDFHPOH-FKSJORHDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
616052-BULK:
616052-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)