Merck
752738
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCD2CD(15NH2)CO2H
分子量:
125.17
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
関連するカテゴリー
包装
This is a bulk stock product. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
752738-BULK:
752738-VAR:
試験成績書(COA)