分子量
average Mn 5,000
劣化の時間枠
<6 months
mp
264-270 °C
PDI
≤1.1
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Jan Code
764612-5G:
764612-VAR:
764612-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
ポリラクチド、ポリ(ラクチド-co-グリコリド)、ポリカプロラクトンなどの脂肪族ポリエステルやこれらの共重合体は、多様な合成生分解性高分子を代表する化合物で、医療用に広く研究されており、市販もされています。