Merck
45449
Supelco
ジメトエート
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥8,530
¥8,530
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥8,530
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12NO3PS2
CAS番号:
分子量:
229.26
Beilstein:
1785339
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥8,530
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC(CSP(OC)(OC)=S)=O
InChI
1S/C5H12NO3PS2/c1-6-5(7)4-12-10(11,8-2)9-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
InChI Key
MCWXGJITAZMZEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45449-1EA:4548173266206
45449-100MG:4548173907208
45449-BULK:
45449-250MG:4548173902265
45449-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ジクロルボス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
ジクロルボス
ジコホール PESTANAL®
Supelco
36677
ジコホール
ホスメット PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36195
ホスメット
メタミドホス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33395
メタミドホス
Nander Van Praet et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 155, 236-243 (2014-07-27)
The combined effects of a pesticide and predation risk on sublethal endpoints in the midge Chironomus riparius were investigated using a combination of predator-release kairomones from common carp (Cyprinus carpio) and alarm substances from conspecifics together with the pesticide dimethoate.
Mirna Velki et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 156(2), 104-112 (2012-05-23)
Earthworms ingest large amounts of soil and therefore are continuously exposed to contaminants through their alimentary surfaces. Additionally, several studies have shown that earthworm skin is a significant route of contaminant uptake as well. In order to determine effects of
Grażyna Wilczek et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 157(2), 119-131 (2012-10-27)
The aim of this study was to assess the intensity of enzymatic antioxidative parameters [i.e., superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and the glutathione peroxidases each selene dependent, GPOX or selene independent, including GSTPx, glutathione S-transferase, and GST] and non-enzymatic antioxidative
Mariana Astiz et al.
Toxicology and applied pharmacology, 272(2), 263-271 (2013-07-31)
Dimethoate is an organophosphorus insecticide extensively used in horticulture. Previous studies have shown that the administration of dimethoate to male rats, at a very low dose and during a sub-chronic period, increases the oxidation of lipids and proteins, reduces the
Ruixin Guo et al.
Journal of hazardous materials, 237-238, 270-276 (2012-09-11)
This study analyzed the toxicity of organophosphorus pesticide, dimethoate on freshwater rotifer Brachionus calyciflorus, using swimming angular and linear speed alteration as the sub-lethal endpoints. Response surface methodology (RSM) was applied in experimental design and data analysis to consider two
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.