Merck
578886
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-4,4,5,5-d4
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
L-Ornithine-4,4,5,5-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥186,000
¥186,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥186,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4H9N3O3
CAS番号:
分子量:
179.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥186,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
216-218 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
room temp
SMILES記法
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3D2
InChI Key
RHGKLRLOHDJJDR-KKOAYFQZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
578886-BULK:
578886-10MG:
578886-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
L-シトルリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133842
L-シトルリン
Peter E L Pontoppidan et al.
The Journal of nutrition, 145(7), 1472-1480 (2015-05-29)
Intensive chemotherapy frequently results in gut toxicity, indicated by oral and intestinal mucositis, resulting in poor treatment outcomes and increased mortality. There are no effective preventive strategies against gut toxicity and the role of diet is unknown. We hypothesized that