Merck
613622
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino(propane-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
1,3-Propane-d6-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCD2CD2CD2NH2
CAS番号:
分子量:
80.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
140 °C (lit.)
mp
-12 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
InChI Key
XFNJVJPLKCPIBV-NMFSSPJFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F - (in analogy to similar products)
引火点(℃)
50 °C - (in analogy to similar products)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613622-BULK:
613622-VAR:
613622OOS-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)