Merck
618527
Sigma-Aldrich
D-Alanine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(15NH2)CO2H
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i4+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-GNVKNKTISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
618527-500MG:
618527-VAR:
618527-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DeAnna C Bublitz et al.
Cell, 179(3), 703-712 (2019-10-08)
Peptidoglycan (PG) is a defining feature of bacteria, involved in cell division, shape, and integrity. We previously reported that several genes related to PG biosynthesis were horizontally transferred from bacteria to the nuclear genome of mealybugs. Mealybugs are notable for