Merck
609552
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-15N
98 atom % 15N
別名:
2-Aminoethanol-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH215NH2
CAS番号:
分子量:
62.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]CCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i3+1
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609552-BULK:
609552-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)